Print…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
PC302880-5G PC302880-1G
APOSPC302880-5GEA 339 EUR
APOSPC302880-5G APOSPC302880-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₉H₆F₄NO
Peso Molecular: 221.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201066
Número CAS: 1373920-88-7