4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302872-5G
PC302872-1G
APOSPC302872-5GEA
348
EUR
APOSPC302872-5G
APOSPC302872-1G
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
4'-Ethoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula:
C₁₁H₁₁F₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13196590 Número CAS: 851263-13-3 |