Print…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302853-10G PC302853-5G PC302853-1G
APOSPC302853-10GEA 335 EUR
APOSPC302853-10G APOSPC302853-5G APOSPC302853-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652409
Número CAS: 116070-39-4