3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302850-5G
PC302850-25G
APOSPC302850-5GEA
84.1
EUR
APOSPC302850-5G
APOSPC302850-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula:
C₉H₇F₃O₃ Peso Molecular: 220.15 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD13185682 Número CAS: 276861-63-3 |