Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302847-1G PC302847-5G PC302847-250MG
APOSPC302847-1GEA 410 EUR
APOSPC302847-1G APOSPC302847-5G APOSPC302847-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18783229
Número CAS: 1352999-96-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III