Print…
3-Fluoro-2-methoxybenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302840-1G PC302840-5G
APOSPC302840-1GEA 0 EUR
APOSPC302840-1G APOSPC302840-5G
3-Fluoro-2-methoxybenzamide 97%
3-Fluoro-2-methoxybenzamide
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06637313
Número CAS: 874830-59-8