Print…
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)methanol
PC302839-10G PC302839-5G PC302839-1G
APOSPC302839-10GEA 282 EUR
APOSPC302839-10G APOSPC302839-5G APOSPC302839-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₀F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519370
Número CAS: 1092461-28-3