Print…
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302838-10G PC302838-5G PC302838-1G
APOSPC302838-10GEA 0 EUR
APOSPC302838-10G APOSPC302838-5G APOSPC302838-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₀F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258728
Número CAS: 1017778-18-5