Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-5-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302826-5G PC302826-1G
APOSPC302826-5GEA 433 EUR
APOSPC302826-5G APOSPC302826-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃BrClF₃O₂
Peso Molecular: 303.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519379
Número CAS: 1092461-36-3