Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302819-10G PC302819-5G PC302819-1G
APOSPC302819-10GEA 360 EUR
APOSPC302819-10G APOSPC302819-5G APOSPC302819-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Peso Molecular: 238.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18399758
Número CAS: 1261445-13-9