Print…
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302815-1G PC302815-5G
APOSPC302815-1GEA 0 EUR
APOSPC302815-1G APOSPC302815-5G
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832328
Número CAS: 1017779-10-0