Print…
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302814-10G PC302814-5G PC302814-1G
APOSPC302814-10GEA 282 EUR
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08062375
Número CAS: 468074-92-2