Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302810-1G PC302810-5G PC302810-25G
APOSPC302810-1GEA 58 EUR
APOSPC302810-1G APOSPC302810-5G APOSPC302810-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₈BrF₃O
Peso Molecular: 269.06 g/mol
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115980
Número CAS: 886500-59-0
UN: 3261
ADR: 8 II