Print…
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
PC302807-100MG PC302807-500MG
APOSPC302807-100MGEA 48 EUR
APOSPC302807-100MG APOSPC302807-500MG
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁H₁F₄NO₂
Peso Molecular: 265.20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687203
Número CAS: 1435806-24-8