Print…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302806-1G PC302806-5G
APOSPC302806-1GEA 232 EUR
APOSPC302806-1G APOSPC302806-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₈H₇F₄N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22201049
Número CAS: 1373920-66-1