Print…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
PC302804-5G PC302804-1G
APOSPC302804-5GEA 848 EUR
APOSPC302804-5G APOSPC302804-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₉H₇F₄NO₂
Peso Molecular: 237.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201042
Número CAS: 1373920-76-3