Print…
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-5-methoxybenzene
PC302792-10G PC302792-5G
APOSPC302792-10GEA 360 EUR
APOSPC302792-10G APOSPC302792-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Peso Molecular: 237.04 g/mol
Ponto de Fusão: 43…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115925
Número CAS: 94278-68-9
UN: 3261
ADR: 8 II