Print…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302791-10G PC302791-5G PC302791-1G
APOSPC302791-10GEA 328 EUR
APOSPC302791-10G APOSPC302791-5G APOSPC302791-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Peso Molecular: 237.04 g/mol
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115906
Número CAS: 886498-55-1
UN: 3261
ADR: 8 II