Print…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302790-10G PC302790-5G PC302790-1G
APOSPC302790-10GEA 360 EUR
APOSPC302790-10G APOSPC302790-5G APOSPC302790-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₄Cl₂F₃NO
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519346
Número CAS: 53012-81-0