Print…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302788-10G PC302788-5G PC302788-1G
APOSPC302788-10GEA 348 EUR
APOSPC302788-10G APOSPC302788-5G APOSPC302788-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzyl bromide
Fórmula: C₈H₇BrF₂O
Peso Molecular: 237.04 g/mol
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116023
Número CAS: 886501-83-3
UN: 3261
ADR: 8 II