Print…
4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Fluoro-2-methylbenzyl Bromide
PC302785-5G PC302785-1G PC302785-25G
APOSPC302785-5GEA 102 EUR
APOSPC302785-5G APOSPC302785-1G APOSPC302785-25G
4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrF
Peso Molecular: 203.05 g/mol
Ponto de ebulição: 142 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03701059
Número CAS: 862539-91-1
UN: 3265
ADR: 8 II