Print…
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302769-1G PC302769-5G
APOSPC302769-1GEA 203 EUR
APOSPC302769-1G APOSPC302769-5G
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13196589
Número CAS: 1206593-34-1