Print…
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302757-1G PC302757-5G PC302757-10G
APOSPC302757-1GEA 91.5 EUR
APOSPC302757-1G APOSPC302757-5G APOSPC302757-10G
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832293
Número CAS: 1000544-72-8