Print…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302755-10G PC302755-5G PC302755-1G
APOSPC302755-10GEA 249 EUR
APOSPC302755-10G APOSPC302755-5G APOSPC302755-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202983
Número CAS: 773871-39-9