Print…
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
PC302752-10G PC302752-5G
APOSPC302752-10GEA 296 EUR
APOSPC302752-10G APOSPC302752-5G
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701058
Número CAS: 80141-91-9