Print…
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302750-1G PC302750-5G PC302750-10G
APOSPC302750-1GEA 0 EUR
APOSPC302750-1G APOSPC302750-5G APOSPC302750-10G
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Ethoxy-3,5-difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258681
Número CAS: 1017779-13-3