Print…
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302747-10G PC302747-5G PC302747-1G
APOSPC302747-10GEA 282 EUR
APOSPC302747-10G APOSPC302747-5G APOSPC302747-1G
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Ethoxy-3',5'-difluoroacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258688
Número CAS: 1017779-29-1