4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC302746-1G
PC302746-5G
PC302746-25G
APOSPC302746-1GEA
58
EUR
APOSPC302746-1G
APOSPC302746-5G
APOSPC302746-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Fórmula:
C₉H₈F₂O₂ Ponto de Fusão: 70…72 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09258695 Número CAS: 1017779-48-4 |