Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302741-10G PC302741-5G PC302741-1G PC302741-25G
APOSPC302741-10GEA 277 EUR
APOSPC302741-10G APOSPC302741-5G APOSPC302741-1G APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₃
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660238
Número CAS: 886500-50-1