Print…
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
PC302737-1G PC302737-5G
APOSPC302737-1GEA 136 EUR
APOSPC302737-1G APOSPC302737-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201023
Número CAS: 1373921-12-0