Print…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302735-10G PC302735-5G PC302735-1G
APOSPC302735-10GEA 246 EUR
APOSPC302735-10G APOSPC302735-5G APOSPC302735-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Peso Molecular: 188.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660196
Número CAS: 425702-18-7