Print…
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302731-1G PC302731-5G
APOSPC302731-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302731-1G APOSPC302731-5G
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 98%
3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₇F₅OS
Peso Molecular: 246.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652480
Número CAS: 1240257-01-5