Print…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-methoxybenzotrifluoride
PC302728-1G PC302728-250MG
APOSPC302728-1GEA 340 EUR
APOSPC302728-1G APOSPC302728-250MG
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₈H₈F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185675
Número CAS: 53982-03-9