Print…
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302722-25G PC302722-5G PC302722-1G
APOSPC302722-25GEA 944 EUR
APOSPC302722-25G APOSPC302722-5G APOSPC302722-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258723
Número CAS: 1017779-88-2