Print…
(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302718-1G PC302718-5G
APOSPC302718-1GEA 180 EUR
APOSPC302718-1G APOSPC302718-5G
(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₈ClFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1000544-65-9