Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302716-5G PC302716-1G PC302716-25G
APOSPC302716-5GEA 122 EUR
APOSPC302716-5G APOSPC302716-1G APOSPC302716-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660305
Número CAS: 433926-48-8