Print…
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302715-1G PC302715-5G PC302715-10G
APOSPC302715-1GEA 180 EUR
APOSPC302715-1G APOSPC302715-5G APOSPC302715-10G
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₈ClFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1017778-96-9