Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302712-1G PC302712-5G
APOSPC302712-1GEA 140 EUR
APOSPC302712-1G APOSPC302712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso Molecular: 254.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832392
Número CAS: 1017779-77-9