Print…
3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302710-10G PC302710-5G PC302710-1G
APOSPC302710-10GEA 237 EUR
APOSPC302710-10G APOSPC302710-5G APOSPC302710-1G
3-Chloro-2,6-difluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄ClF₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660173
Número CAS: 287172-82-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III