(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302704-1G
PC302704-5G
PC302704-10G
APOSPC302704-1GEA
151
EUR
APOSPC302704-1G
APOSPC302704-5G
APOSPC302704-10G
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid 98%
(3,6-Dichloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula:
C₈H₅Cl₂FO₂ Peso Molecular: 223.03 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09025391 Número CAS: 916420-71-8 |