Print…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302703-5G PC302703-1G
APOSPC302703-5GEA 159 EUR
APOSPC302703-5G APOSPC302703-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄BrCl₂F
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025389
Número CAS: 916420-69-4
UN: 3261
ADR: 8,II