Print…
5-Fluoro-3-methylindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3027-1G PC3027-250MG
APOSPC3027-1GEA 219 EUR
APOSPC3027-1G APOSPC3027-250MG
5-Fluoro-3-methylindole
5-Fluoro-3-methylindole
Fórmula: C₉H₈FN
Ponto de Fusão: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095377
Número CAS: 392-13-2