Print…
(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302699-1G PC302699-5G PC302699-10G
APOSPC302699-1GEA 183 EUR
APOSPC302699-1G APOSPC302699-5G APOSPC302699-10G
(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832286
Número CAS: 1000517-01-0