Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302698-1G PC302698-5G
APOSPC302698-1GEA 0 EUR
APOSPC302698-1G APOSPC302698-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₈H₇F₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832287
Número CAS: 1017778-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III