Print…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302696-1G PC302696-5G
APOSPC302696-1GEA 0 EUR
APOSPC302696-1G APOSPC302696-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832327
Número CAS: 1017779-07-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III