Print…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302694-5G PC302694-1G PC302694-25G
APOSPC302694-5GEA 122 EUR
APOSPC302694-5G APOSPC302694-1G APOSPC302694-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₉H₈BrF₃O
Peso Molecular: 269.06 g/mol
Ponto de Fusão: 34…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660318
Número CAS: 685126-88-9
UN: 3261
ADR: 8 II