Print…
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302692-10G PC302692-5G PC302692-1G PC302692-25G PC302692-100G
APOSPC302692-10GEA 0 EUR
APOSPC302692-10G APOSPC302692-5G APOSPC302692-1G APOSPC302692-25G APOSPC302692-100G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₆O₃
Ponto de Fusão: 156…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728738
Número CAS: 180134-15-0