Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde, 2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302691-10G PC302691-5G PC302691-1G
APOSPC302691-10GEA 237 EUR
APOSPC302691-10G APOSPC302691-5G APOSPC302691-1G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-6-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₆F₆O₂
Peso Molecular: 272.15 g/mol
Ponto de Fusão: 36…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660316
Número CAS: 180134-14-9