Print…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302687-1G PC302687-5G
APOSPC302687-1GEA 313 EUR
APOSPC302687-1G APOSPC302687-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₅F₄N
Peso Molecular: 203.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687195
Número CAS: 1323966-20-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III