Print…
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302685-1G PC302685-5G
APOSPC302685-1GEA 0 EUR
APOSPC302685-1G APOSPC302685-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Fórmula: C₇H₄F₆O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652494
Número CAS: 1240257-15-1